Fontos dokumentumok
316555
1,6-Anhydro-β-D-glucose
99%
Szinonimák:
Levoglucosan
Teszt
99%
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]18/D −66°, c = 1 in H2O
szín
beige
mp
182-184 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNIBLMWSKIRAT-VFUOTHLCSA-N
Alkalmazás
- 1,6-anhydro-2,4-dideoxy-β-D-glycerohexopyranos-3-ulose.
- Quasi-linear polyglucose (PGlc) via cationic ring-opening polymerization.
- Polynitrogenated analogs of glucopyranoses.
- 3-deoxy-3-fluorogalactopyranose and acetylated 4-deoxy-4-fluorogalactopyranose.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?