Merck
615595
Sigma-Aldrich
Maleic acid-2,3-d2
98 atom % D
Szinonimák:
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCD=CDCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
mp
137-140 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]\C(=C(/[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-PBKRRWIGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)