Fontos dokumentumok
532975
Pyridine-d5
≥99.5 atom % D
Szinonimák:
Pentadeuteropyridine
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.05% water
water
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
bp
114.4 °C (lit.)
mp
-41 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F
Lobbanási pont (C)
17 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.