Merck
613932
Sigma-Aldrich
Chloroethane-d5
98 atom % D
Szinonimák:
Ethyl chloride-d5
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRYZWHHZPQKTII-ZBJDZAJPSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1B
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-58.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-50 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)