Fontos dokumentumok
453188
D-Glucose-1,2-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Labeled Glucose, Dextrose-1,2-13C2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a stable isotope in the in vivo study of dynamic metabolic profiling of pancreatic tumor.
- To study the nonoxidative pentose phosphate pathway using a single-tracer method.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.