Merck
32008
Sigma-Aldrich
1,2-Diethylbenzene
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
o-Diethylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.22
Beilstein:
1904392
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
743 °F
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
bp
183 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1CC
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2-Diethylbenzene can be used as a reactant in the preparation of pseudocyclic diaryliodonium triflates, 5,6-disubstituted indanone intermediates via intramolecular Friedel-Crafts alkylation, dibromide intermediates via radical bromination, and in the dehydrogenative C-H/C-H arylation of indolines.
Alkalmazás
  • Attraction of adult Harmonia axyridis to volatiles of the insectary plant Cnidium monnieri: This study investigates the attraction of the beetle Harmonia axyridis to 1,2-diethylbenzene, indicating potential uses in biological control strategies (Zhiping et al., 2020).
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Formation of 4, 5, 6, 7-tetrahydroisoindoles by palladium-catalyzed hydride reduction
Hou D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72 (2007)
Synthesis of arylbenziodoxoles using pseudocyclic benziodoxole triflate and arenes
Yoshimura A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2020 (2021)
Exceptionally Mild Palladium (II)-Catalyzed Dehydrogenative C--H/C--H Arylation of Indolines at the C-7 Position under Air
Jiao L, et al.
Organic Letters, 16 (2014)
Jean-Paul Payan et al.
Archives of toxicology, 82(9), 591-600 (2008-02-07)
The bio-distribution of the neurotoxic 1,2-diethylbenzene (1,2-DEB) was studied in male Sprague-Dawley rats after intravenous administration of [(14)C] 1,2-DEB (1 mg kg(-1)). The highest concentrations of [(14)C] non-volatile metabolites, determined by whole-body auto-radiography, were in the nasal cavity, ethmoid turbinates
I Linhart et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 26(12), 1263-1272 (1996-12-01)
1. Biotransformation of 1,2-diethenylbenzene (1) in rat was studied. Five urinary metabolites were isolated by extraction of acid hydrolysed urine and identified by nmr and mass spectroscopy, namely, 1-(2-ethenylphenyl)ethane-1,2-diol (2) 2-ethenylmandelic acid (3), 2-ethenylphenylglyoxylic acid (4), 2-ethenylphenylacetylglycine (5) N-acetyl-S-[1-(2-ethenylphenyl)-2-hydroxyethyl]cysteine (6)