Merck
333646
Sigma-Aldrich
1,13-Tetradecadiene
90%
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CH(CH2)10CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.36
Beilstein:
1741459
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
bp
131 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
C=CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,13-Tetradecadiene is an α-diolefin. Polymerization of 1,13-tetradecadiene using aluminum triisobutyl-titanium tetrachloride was reported.
Alkalmazás
1,13-Tetradecadiene was grafted to hydrogenated B-doped silicon (100) surfaces. It was used in the synthesis of naturally occurring, biologically active pyridine alkaloids theonelladins C and D, niphatesine C and xestamine D.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Polymerization of Higher a-Diolefins with Metal Alkyl Coordination Catalysts1.
Marvel CS and Garrison Jr WE.
Journal of the American Chemical Society, 81(17), 4737-4744 (1959)
Synthesis of pyridine alkaloids via Pd-catalyzed coupling of 3-iodopyridine, 1, ?-dienes and nitrogen nucleophiles.
Larock RC and Wang Y.
Tetrahedron Letters, 43(1), 21-23 (2002)
Monolayers of simple organic molecules on silicon studied by surface tools.
Scandurra A, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 34(1), 777-777 (2002)
Kotohiro Nomura et al.
Polymers, 12(1) (2019-12-22)
Copolymerizations of 1-decene (DC) with 1,9-decadiene (DCD), 1-dodecene (DD) with 1,11-dodecadiene (DDD), and 1-tetradecene (TD) with 1,13-tetradecadiene (TDD), using Cp*TiMe2(O-2,6-iPr2C6H3) (1)-[Ph3C][B(C6F5)4] (borate) catalyst in the presence of AliBu3/Al(n-C8H17)3 proceeded in a quasi-living manner in n-hexane at -30 to -50 °C