Fontos dokumentumok
489662
Palmitic acid-2,2-d2
98 atom % D
Szinonimák:
Hexadecanoic-2,2-d2 acid
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13CD2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
61-64 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-DOBBINOXSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Kristina Glenske et al.
Bone reports, 13, 100707-100707 (2020-09-12)
The long-term effects of palmitate (PA) on osteogenic differentiation capacity of human mesenchymal stromal cells (hMSCs) were investigated by cultivating the cells in osteogenic differentiation medium (O-w/o) and osteogenic medium containing PA (O-BSA-PA) for 21 days. Osteogenic medium containing BSA (O-BSA)