Merck
490423
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)