Fontos dokumentumok
490431
Oleic acid-13C18
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Szinonimák:
13C Labeled oleic acid, Elainic acid-13C18, Oleic acid-ul-13C
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 25 °C
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+18
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=[13C](/[H])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-IGBBIXMTSA-N
Kiszerelés
Minőség
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?