Merck
490873
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Tetradecanoic acid-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)1213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i14+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUNFSRHWOTWDNC-UJKGMGNHSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)