Fontos dokumentumok
291161
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
98%
Szinonimák:
Kryptofix® 221
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.5018 (lit.)
sűrűség
1.111 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?