Fontos dokumentumok
8.10953
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22
for synthesis
Szinonimák:
Kryptofix® 22, 1,7,10,16-Tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H26N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
245-965-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
112-115 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Alkalmazás
Kryptofix® 22 for synthesis. CAS 23978-55-4, molar mass 262.35 g/mol.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
Jogi információk
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2