Fontos dokumentumok
8.10647
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 222
for synthesis
Szinonimák:
Kryptofix® 222, 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H36N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
245-962-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
70-73 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kryptofix® 222 for synthesis. CAS 23978-09-8, molar mass 376.49 g/mol.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 70 - 73
Jogi információk
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3