Merck
11382
Sigma-Aldrich
1-Aza-18-crown-6
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.33
Beilstein:
1074079
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
form
solid
mp
46-49 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
InChI
1S/C12H25NO5/c1-3-14-5-7-16-9-11-18-12-10-17-8-6-15-4-2-13-1/h13H,1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Multicomponent pseudorotaxane quadrilateral as dual-way logic AND gate with two catalytic outputs: This study explores the use of 1-Aza-18-crown-6 in a multicomponent system functioning as a dual-way logic AND gate, demonstrating its potential in molecular electronics and sensing (Kundu et al., 2022).
  • Facile fabrication of crown ether functionalized lignin-based biosorbent for the selective removal of Pb (II): This research developed a 1-Aza-18-crown-6 functionalized lignin for effective lead removal from water, highlighting its utility in environmental cleanup (Jin et al., 2020).
  • Synthesis of helical polyisocyanides bearing aza‐crown ether groups as pendant: This study involves the synthesis of helical polymers with pendant aza-crown ether groups, opening new avenues for the development of advanced materials (Kanbayashi et al., 2018).
  • 1-aza-18-crown-6 ether tailored graphene oxide for Cs (I) removal from wastewater: Demonstrates the modification of graphene oxide with 1-Aza-18-crown-6 for cesium ion removal from wastewater, an important application in radioactive waste management (Liu et al., 2023).
Egyéb megjegyzések
Building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofunctionalized macrocycles
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G.W. Gokel and J.E. Trafton et al.
Cation Binding by Macrocycles null