Merck
A78403
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine
98%
Szinonimák:
4-Pyridinamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Fampridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
105782
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
273 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-aminopyridine is a ligand and an ion channel modulator used as an acetylcholine release enhancing agent.
Alkalmazás
4-Aminopyridine (4-AP) can be used as a:
  • Catalyst in the regioselective acylation of N-tosylhydrazide.
  • Starting material in the synthesis of 4-aminopyridine derivatives for neurological disorder studies.
  • Precursor for the synthesis of enantiomerically pure 4-(pyrrolidino)pyridine (PPY) derivatives by cyclocondensation reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
312.8 °F
Lobbanási pont (C)
156 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of protonated aminopyridines on the structural divergences of M (II)--malonate complexes (M= Cu, Ni, Co)
Amrita D et al.
Polyhedron, 29, 1317-1325 (2010)
Development of novel 4-aminopyridine derivatives as potential treatments for neurological injury and disease
Smith DT, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 40(9), 908-917 (2005)
4-Aminopyridine derivatives with antiamnesic activity
Aldo A et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 35, 77-82 (2000)
Synthesis of C 2-symmetric analogues of 4-(pyrrolidino) pyridine: new chiral nucleophilic catalysts
Spivey AC, et al.
Journal of the Chemical Society, Part 1, 1(20), 3460-3468 (2000)
4-Aminopyridine catalyzed direct and regioselective acylation of N-tosylhydrazide
Namba K, et al.
Organic Letters, 11(21), 4970-4973 (2009)