Merck
295809
Sigma-Aldrich
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
≥96%
Szinonimák:
1,10-Diaza-18-crown-6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H26N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.35
Beilstein:
609764
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥96%
Minőségi szint
Teszt
≥96%
Forma
solid
mp
111-114 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCCOCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane is a crown ether, which can be used:
  • In the spectroscopic studies of its complex-forming reaction with iodine.
  • To prepare the ligand 7,16-bis(5-t-butyl-2-hydroxybenzyl)-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane.
  • As a ligand in the study of zirconium facilitated hydrolysis of a dipeptide at neutral pH.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Syntheses and crystal structures of copper complexes of 7, 16-bis (5-t-butyl-2-hydroxybenzyl)-1, 4, 10, 13-tetraoxa-7, 16-diazacyclooctadecane
Ma S, et al.
Polyhedron, 22(25-26), 3249-3253 (2003)
L P Varga et al.
International journal of radiation biology, 66(4), 399-405 (1994-10-01)
To date, there has been no effective therapy to counter incorporated radionuclides of strontium. In an endeavour to solve this problem, we have synthesized and evaluated various N,N'-disubstituted derivatives of 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diaza-cyclooctadecane(crypt and 2.2) for their ability to mobilize 85Sr2+. These
Spectroscopic studies of the reaction of iodine with the mixed oxygen-nitrogen cyclic base 1, 4, 10, 13-tetraoxa-7, 16-diazacyclooctadecane
Nour E
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 47(6), 743-747 (1991)
Tuning Zr (IV)-assisted peptide hydrolysis at near-neutral pH
Kassai M and Grant KB
Inorganic Chemistry Communications, 11(5), 521-525 (2008)
Fran Supek et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(8), 3444-3454 (2011-06-02)
18-crown-6 ethers are known to exert their biological activity by transporting K(+) ions across cell membranes. Using non-linear Support Vector Machines regression, we searched for structural features that influence antiproliferative activity in a diverse set of 19 known oxa-, monoaza-