Fontos dokumentumok
86734
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid
≥97.0% (CHN)
Szinonimák:
DOTA
Teszt
≥97.0% (CHN)
form
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDLRUFUQRNWCPK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- It has been used for radiolabeling of carbon nanotube bioconjugates by chelating 64Cu radioisotope.
- DOTA can be activated with N-hydroxysulfosuccinimidyl for conjugation with monoclonal antibodies in clinical radioimmunotherapy.
- It can form complexes with gadolinium for application as MRI contrast agents.
- Metal complexes of DOTA-peptide conjugates can be used as therapeutic radiopharmaceuticals.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?