Fontos dokumentumok
D33454
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
98%
Szinonimák:
Dibenzoylmethane
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
219-221 °C/18 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES string
O=C(CC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Általános leírás
Alkalmazás
- A radical-anion chain mechanism following dissociative electron transfer reduction of the model prostaglandin endoperoxide, 1,4-diphenyl-2,3-dioxabicyclo[2.2.1]heptane.: This study explores the unique chemical properties of 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione in the context of electron transfer reactions. The research unveils its potential in creating advanced prostaglandin models, crucial for pharmaceutical applications and drug synthesis. This application is especially significant in the context of prostaglandin biosynthesis, offering a pathway to new drug development strategies within the pharmaceutical industry and biochemical research (Magri & Workentin, 2008).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?