Merck
364096
Sigma-Aldrich
1-Aza-15-crown-5
97%
Szinonimák:
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H21NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.28
Beilstein:
971959
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
35-37 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1COCCOCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H21NO4/c1-3-12-5-7-14-9-10-15-8-6-13-4-2-11-1/h11H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Moutusi Banerjee et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(28), 3451-3457 (2015-03-12)
Attachment of Li(+) ion on graphene surface to realize Li(+)-ion conductor is a real challenge because of the weak interaction between the ions and the functional groups of graphene oxide; although, a large number of theoretical results are already available