Fontos dokumentumok
291110
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
98%
Szinonimák:
Cryptand 222, Kryptofix® 222
Teszt
98%
Forma
solid
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A electrolyte additive in isotachophoresis[separation method that is particularly suited to the analysis of small ions]for the analysis of alkali metal cations.
- A complexing agent in the preparation of K+-imprinted nanoparticles using methacrylic acid as the functional monomer, ethylene glycol dimethacrylate as the crosslinker and 2,2′-azobisisobutyronitrile as the radical initiator.
- A structure directing agent (SDA) in the preparation of LTA-type AlPO4 crystals.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?