Merck
261653
Sigma-Aldrich
Benzoyl isothiocyanate
98%
Szinonimák:
Benzoylthiocarbimide, N-Benzoyl isothiocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CONCS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.20
Beilstein:
606716
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.6354 (lit.)
bp
128-131 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isothiocyanate
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N=C=S)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Benzoyl isothiocyanate has been used in the preparation of:
  • 1-benzoyl-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)thiourea, new thiourea derivative
  • guanine
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of guanosine and its derivatives from 5-amino-1-beta-d-ribofuranoxyl-4-imidazolecarboxamide. I. Ring closure with benzoyl isothiocyanate.
A Yamazaki et al.
The Journal of organic chemistry, 32(6), 1825-1828 (1967-06-01)
P Madhusudhana Reddy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 186, 8-16 (2017-06-11)
Sensing of F
Murat Atiş et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 98, 290-301 (2012-09-25)
A new thiourea derivative, 1-benzoyl-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)thiourea (bcht) has been synthesized from the reaction of 2-amino-4-chlorophenol with benzoyl isothiocyanate. The title compound has been characterized by elemental analyses, FT-IR, (13)C, (1)H NMR spectroscopy and the single crystal X-ray diffraction analysis. The structure