Fontos dokumentumok
194905
12-Crown-4
98%
Szinonimák:
1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
bp
61-70 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
16 °C (lit.)
sűrűség
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCCOCCOCCO1
InChI
1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A promoter in the synthesis of poly(diethylsiloxane) (PDES) from monomer hexaethylcyclotrisiloxane using NaOH as a catalyst via anionic ring-opening polymerization.
- As an additive in the preparation of triarylmethane derivatives by palladium-catalyzed cross coupling reaction of aryl bromides with diarylmethane derivatives.
- A phase transfer catalyst in organic synthesis.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?