Merck
698172
Sigma-Aldrich
Iron(II) trifluoromethanesulfonate
greener alternative
≥85%
Szinonimák:
Iron(II) triflate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2F6FeO6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥85%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
funkcionális csoport
fluoro
triflate
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Fe]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Fe/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGJLOGNVZGRMGX-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)