Fontos dokumentumok
633305
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Szinonimák:
Bi(OTf)3, Bismuth tris(trifluoromethanesulfonate), Bismuth(III) triflate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- deprotection of acetals
- cleavage of 2-tert-butoxy derivatives of thiophenes and furans
- allylation of acetals to form homoallyl ethers
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?