Fontos dokumentumok
422843
Potassium trifluoromethanesulfonate
98%
Szinonimák:
Potassium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid potassium salt
Teszt
98%
Forma
powder
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.K/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLGXXYFYZWQGEL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
It may be used in the following studies:
- As a template source for constructing the heterotopic isothiosemicarbazide-based macrocyclic ligand.
- As a supporting electrolyte in the electrochemical study of evidence for gold anion in ethylenediamine.
- As a reagent in the synthesis of imidazolium salt, 3-methyl-1-(3R,3aR,6S,6aR)-[6-(benzyloxy)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl]imidazolium trifluoromethanesulfonate.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?