Merck
275956
Sigma-Aldrich
Methyl p-tolyl sulfide
99%
Szinonimák:
4-(Methylthio)toluene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
52-54 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
CSc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10S/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Aerobic oxidation of methyl p-tolyl sulfide catalyzed by a heteroscorpionate Ru(II)-aqua complex has been reported. Chloroperoxidase catalyzed oxidation of methyl p-tolyl sulfide has been reported.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
My Hang V Huynh et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(2), 308-309 (2003-01-09)
fac-[RuII(Cl)(dpp)(L3)]+ (L3 = tris(pyrid-2-yl)methoxymethane (tpmm) = [1A]+ and tris(pyrid-2-yl)pentoxymethane (tppm) = [1B]+ and dpp = di(pyrazol-1-yl)propane) rapidly undergo ligand substitution with water to form fac-[RuII(H2O)(dpp)(L3)]2+ (L3 = tpmm = [2A]2+ and tppm = [2B]2+). In the structure of [2A]2+, the
Chloroperoxidase and hydrogen peroxide: An efficient system for enzymatic enantioselective sulfoxidations
Colonna S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(1), 95-106 (1992)
Vasiliy Yu Evtushok et al.
Frontiers in chemistry, 7, 858-858 (2020-01-11)
In this work, we elaborated heterogeneous catalysts on the basis of the Venturello complex [PO4{WO(O2)2}4]3- (PW4) and nitrogen-free or nitrogen-doped carbon nanotubes (CNTs or N-CNTs) for epoxidation of alkenes and sulfoxidation of thioethers with aqueous hydrogen peroxide. Catalysts PW4/CNTs and