Fontos dokumentumok
708801
Iron(III) trifluoromethanesulfonate
90%
Szinonimák:
Fe(CF3SO3)3, Ferric triflate, Ferric trifluoromethanesulfonate, Fe(CF3SO3)3, Fe(OTf)3, Iron 1,1,1-trifluoromethanesulfonic acid, Iron(III) triflate
Teszt
90%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
183 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
[Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSHOQERNFGVVRH-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)