Fontos dokumentumok
316830
Urea-15N2
98 atom % 15N, 99% (CP)
Szinonimák:
15N Labeled Urea, 15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
132-135 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In agriculture research as a technique to determine uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction".
- In horticulture, massive labeling of trees to ascertain that N originating from 15N leaf labeling.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?