Fontos dokumentumok
605409
D-Glucose-3-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
Labeled Glucose, Dextrose-3-13C
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[13C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-UTTRQBQKSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.