Fontos dokumentumok
453196
D-Glucose-1,6-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Labeled Glucose, Dextrose-1,6-13C2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O[13CH2][C@@H]1O[13CH2][C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O.O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-OFAMVBKFSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.