Merck
490229
Sigma-Aldrich
Methane-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled methane
About This Item
Lineáris képlet:
13CH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
17.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
0.55 (vs air)
Minőségi szint
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-306.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-188 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)