Fontos dokumentumok
176060
Phenol-d6
99 atom % D
Szinonimák:
Hexadeuterophenol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.36 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
robbanási határérték
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
1.140 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-QNKSCLMFSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?