Merck
603546
Sigma-Aldrich
Methanol-13C
99 atom % 13C, <1% 18O
Szinonimák:
Methyl-13C alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3OH
Molekulatömeg:
33.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
bp
65.4 °C
sűrűség
0.815 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)