Merck
293865
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d4
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
Szinonimák:
Methyl alcohol-13C,d4, Methyl-13C,d3 alcohol-d
About This Item
Lineáris képlet:
13CD3OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
37.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.3256 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-YFICBCNASA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R J Greenough et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 29(11), 781-785 (1991-11-01)
A programme of studies was conducted to establish the safety of alkaline cellulase, an enzyme used as a processing aid in the food industry. Laboratory animal studies were used to assess general, inhalation and reproduction toxicity, eye irritation and skin