Merck
486884
Sigma-Aldrich
Methan-d2-ol
98 atom % D
Szinonimák:
Methanol-d2,OH, Methanol-d2, Methyl-d2 alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CD2HOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
34.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
törésmutató
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
sűrűség
0.840 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-DICFDUPASA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)