Fontos dokumentumok
273910
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(2S)-2-(Dimethylamino)-3-phenylpropanoic acid, N,N-Dimethylphenylalanine
About This Item
Javasolt termékek
product name
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +77°, c = 1.3 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
225-227 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-12(2)10(11(13)14)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?