Fontos dokumentumok
07672
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
≥98.0% (T)
Szinonimák:
4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate salt
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
solid
mp
184-186 °C (lit.)
184-187 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?