Fontos dokumentumok
289116
Carbon tetrachloride
anhydrous, ≥99.5%
Szinonimák:
Tetrachloromethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.32 (vs air)
gőznyomás
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
szennyeződések
<0.002% water
<0.005% water (100 mL)
törésmutató
n20/D 1.460 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
sűrűség
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?