Fontos dokumentumok
02574
1,1-Dichloroethylene
analytical standard
Szinonimák:
Vinylidene chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.46 (vs air)
gőznyomás
9.68 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
968 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tartalmaz
~0.02% 4-methoxyphenol as stabilizer
robbanási határérték
15.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.424-1.426
bp
30-32 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
sűrűség
1.213 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,1-Dichloroethylenes are a group of volatile organic compounds (VOCs), which are characterized by high vapor pressure and low water solubility.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver, Nose
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-23.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?