Fontos dokumentumok
634506
Mercsorb® mercury spill kit
For one-time use only
About This Item
UNSPSC kód:
47131905
NACRES:
NB.35
Általános leírás
Kit is designed to handle all stages of cleaning up mercury spills. Does not contain any chemicals designed to make the mercury less toxic or less dangerous. For one-time use only.
Contents:
  • Amalgamation powder
  • Indicator powder
  • Vapor suppressor, shaker bottle
  • Aspirator bottle
  • Waste collection bottle
  • Mixing tub with spatula
  • Chemical sponge
  • Nitrile gloves
  • Disposal bag and twist tie
  • Wisk on pan
Jogi információk
Mercsorb is a registered trademark of NPS Corp.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)