Fontos dokumentumok
N24609
Nitrosobenzene
≥97%
Szinonimák:
NOB
Teszt
≥97%
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 51
new score: 16
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
59 °C/18 mmHg (lit.)
mp
65-69 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLRKCXQQSUWLCH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?