Merck
261939
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane
97%
Szinonimák:
DMPE, Dimethyl-2-(dimethylphosphino)ethylphosphine, Ethylenebis(dimethylphosphine)
Méret kiválasztása
1 G
62 800,00 Ft
5 G
148 800,00 Ft
62 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
62 800,00 Ft
5 G
148 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2PCH2CH2P(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.14
Beilstein:
1732994
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
62 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.507 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CP(C)CCP(C)C
InChI
1S/C6H16P2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane (dmpe) is a polydentate phosphine ligand. Synthesis of 1,2-bis(dimethylphosphino)ethane has been reported.[1] It reacts with ZrCl2 to afford ZrCl4(dmpe)2 complexes.[2]
Alkalmazás
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane (dmpe) may be employed as ligand in the preparation of cis-arylmethyl(dmpe) nickel(II) complexes.[3]
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phosphine-induced reductive elimination from cis-arylmethylnickel (II) complexes having a 1,2-bis(dimethylphosphino) ethane ligand
Komiya S, et al.
Organometallics, 2(10), 1466-1468 (1983)
Beatty RP, et al.
Inorganic Chemistry, 18(11), 3139-3145 (1979)
A convenient synthesis of 1, 2-bis (dichlorophosphino) ethane, 1, 2-bis (dimethylphosphino) ethane and 1,2-bis (diethylphosphino) ethane.
Burt RJ, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 182(2), 203-206 (1979)
M Suwalsky et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(11 Pt A), 2829-2838 (2015-08-25)
Usnic acid (UA) has been associated with chronic diseases through its antioxidant action. Its main target is the cell membrane; however, its effect on that of human erythrocytes has been scarcely investigated. To gain insight into the molecular mechanisms of
Mario Suwalsky et al.
The Journal of membrane biology, 248(4), 683-693 (2015-03-01)
Despite the extended use and well-documented information, there are insufficient reports concerning the effects of propranolol on the structure and functions of cell membranes, particularly those of human erythrocytes. Aimed to better understand the molecular mechanisms of its interactions with