Fontos dokumentumok
252964
Diphenylphosphine
98%
Szinonimák:
HPPh2, Ph2PH
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
2 mmHg ( 110 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.625 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C1(PC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H11P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPAYUJZHTULNBE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?