Fontos dokumentumok
261920
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
97%
Szinonimák:
1,2-Ethanediylbis[phosphonous dichloride], Ethylenebis(dichlorophosphine), P,P′-(1,2-Ethanediyl)bis(dichlorophosphane)
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.588 (lit.)
bp
70 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
ClP(Cl)CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl4P2/c3-7(4)1-2-8(5)6/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?