Merck
212806
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride solution
1.0 M in hexanes
Szinonimák:
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2AlCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.56
Beilstein:
4123259
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in hexanes
sűrűség
0.711 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Diethylaluminum chloride solution can be used:
  • As a Lewis acid for the synthesis of Lewis acid-base bifunctional asymmetric catalysts for cyanosilylation of aldehydes and in Strecker reaction.
  • For the synthesis of precursors for lanthanide/aluminum catalysts for diene polymerization.
  • As a co-initiator in the cationic polymerization of isobutylene.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F
Lobbanási pont (C)
-22 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A Catalytic asymmetric Strecker-Type Reaction Promoted by Lewis Acid-Lewis Base Bifunctional Catalvst.
Takamura M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 48(10), 1586-1592 (2000)
Lanthanide carboxylate precursors for diene polymerization catalysis: Syntheses, structures, and reactivity with Et2AlCl.
Evans WJ, et al.
Organometallics, 20(26), 5751-5758 (2001)
Synthesis of new graft copolymers by combining the DPE technique and cationic polymerization.
Wieland PC, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 23(14), 809-813 (2002)
Highly enantioselective cyanosilylation of aldehydes catalyzed by a Lewis acid-Lewis base bifunctional catalyst.
Hamashima Y, et al
Tetrahedron, 57(5), 805-814 (2001)