Merck
C39601
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
96%
Szinonimák:
P-Chlorodiphenylphosphine, ClPPh2, PPh2Cl, Diphenylphosphinous chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.63
Beilstein:
512032
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
7.8 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
törésmutató
n20/D 1.636 (lit.)
bp
320 °C (lit.)
sűrűség
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ph2PCl is an efficient reagent for cross-coupling reactions and for introducing the Ph2P group into molecules.
Alkalmazás
Precursors used in the synthesis of various phosphines.
Used to introduce the diphenylphosphinyl moiety by aryl ortho-lithiation.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F
Lobbanási pont (C)
138 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 1149-1149 (1993)
Synlett, 3150-3150 (2006)
Resorcinarenyl-Phosphines in Suzuki--Miyaura Cross-Coupling Reactions of Aryl Chlorides
Monnereau L, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 1364-1372 (2014)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1433-1433 (1993)
Synthesis, 3631-3631 (2006)