Merck
327697
Sigma-Aldrich
Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine
greener alternative
97%
Szinonimák:
Tetraphos-Li
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)2PCH2CH2]3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
670.68
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
134-135 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CCP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C42H42P4/c1-7-19-37(20-8-1)44(38-21-9-2-10-22-38)34-31-43(32-35-45(39-23-11-3-12-24-39)40-25-13-4-14-26-40)33-36-46(41-27-15-5-16-28-41)42-29-17-6-18-30-42/h1-30H,31-36H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Ligand used in iron-catalyzed, greener reduction of aldehydes to alcohols under transfer hydrogenation conditions.
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)