Merck
259101
Sigma-Aldrich
Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine
97%
Szinonimák:
Phenylbis(diphenylphosphinoethyl)phosphine, Triphos
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5P[CH2CH2P(C6H5)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
534.55
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
130-132 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H33P3/c1-6-16-30(17-7-1)35(26-28-36(31-18-8-2-9-19-31)32-20-10-3-11-21-32)27-29-37(33-22-12-4-13-23-33)34-24-14-5-15-25-34/h1-25H,26-29H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXVOAMVQOCBPQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Daniel T Walters et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(15), 3849-3857 (2018-12-24)
Two new molecular boxes, the mono-bromo box [Au6 (Triphos)4 Br](SbF6 )5 ⋅6(CH2 Cl2 ), 4 mB, and the dibromo box, [Au6 (Triphos)4 Br2 ⋅H2 O](SbF6 )4 ⋅4(CH2 Cl2 ), 5 dB, have been prepared in crystalline form. Although constructed from non-luminescent components