Merck
763977
Sigma-Aldrich
Tri(ethylene glycol) diacrylate
97%, cross-linking reagent polymerization reactions, ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
Triethyleneglycol diacrylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Terméknév
Tri(ethyleneglycol) diacrylate, contains ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.464
sűrűség
1.110 g/mL at 25 °C
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C12H18O6/c1-3-11(13)17-9-7-15-5-6-16-8-10-18-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQDDHNZXOAFFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triethyleneglycol dimethacrylate is used as an intermediate product for polymer synthesis in the chemical industry.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Triethylene glycol diacrylate.
American Industrial Hygiene Association journal, 42(11), B47-B48 (1981-11-01)
J P Van Miller et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 37(1), 54-65 (2003-03-29)
Specialty acrylates and methacrylates (SAM) comprise a large family of industrial monomers. In the late 1980s, the United States EPA and the industry SAM Panel collaborated to evaluate the potential effects, particularly carcinogenesis, of this family of chemicals. As part